Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amarillo de metanilo
Descripción
Metanil Yellow is used as indicator. Metanil yellow is useful in spectrophotometric methods to determine the presence of trace amounts of nitrates and nitrites in solution. The method utilizes the fact that potassium bromate can catalyze the discoloring of Metanil yellow which can then be analyzed by spectrophotometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El amarillo de metanilo se utiliza como indicador. El amarillo de metanilo es útil en métodos espectrofotométricos para determinar la presencia de trazas de nitratos y nitritos en solución. El método utiliza el hecho de que el bromato de potasio puede catalizar la decoloración del amarillo de metanilo que puede ser analizado por espectrofotometría.
Solubilidad
Soluble en agua (25 g/L).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metanil Yellow |
| Olor | Odorless |
| Beilstein | 3831568 |
| Índice Merck | 14,5928 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (25g/L). |
| pH | 10 |
| Cantidad | 50 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.38 |