Learn More
Metanicotina, TRC
Código de producto. 30467691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467691 10 mg 10 miligramos
30465652 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30467691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32125010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15585-43-0
Fórmula molecular C10 H14 N2
Peso molecular (g/mol) 162.23
Sinónimo 3-Buten-1-amine, N-methyl-4-(3-pyridinyl)-, (3E)-, 3-Buten-1-amine, N-methyl-4-(3-pyridinyl)-, (E)-, Pyridine, 3-[4-(methylamino)-1-butenyl]-, (E)- (8CI), (3E)-N-Methyl-4-(3-pyridinyl)-3-buten-1-amine, (E)-Metanicotine, RJR 2403, Rivanicline, trans-Metanicotine
Nombre IUPAC (E)-N-metil-4-piridina-3-ilbut-3-en-1-amina
SMILES CNCC\C=C\c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metanicotine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-11-7-3-2-5-10-6-4-8-12-9-10/h2,4-6,8-9,11H,3,7H2,1H3/b5-2+
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1157