Learn More
Metanicotina-d3, TRC
Código de producto. 30471794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471794 10 mg 10 miligramos
30471005 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30471794 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32125210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220088-40-4
Fórmula molecular C10 2H3 H11 N2
Peso molecular (g/mol) 165.25
Sinónimo 3-Buten-1-amine, N-(methyl-d3)-4-(3-pyridinyl)-, (3E)- (9CI), Metanicotine-d3, Methyl-d3 Metanicotine, (E)-Metanicotine-D3 (methyl-D3), Rivanicline-D3 (N-methyl-D3), (3E)-N-(Methyl-d3)-4-(3-pyridinyl)-3-buten-1-amine, trans-Metanicotine-d3
Nombre IUPAC (E)-4-piridina-3-il-N-(trideuteriometil)but-3-en-1-amina
SMILES [2H]C([2H])([2H])NCC\C=C\c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Methyl-d3)metanicotine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-11-7-3-2-5-10-6-4-8-12-9-10/h2,4-6,8-9,11H,3,7H2,1H3/b5-2+/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.1345