Learn More
Metamizol monohidrato de sodio, Mikromol™
Descripción
Metamizol sódico monohidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metamizole Sodium Monohydrate |
| CAS | 5907-38-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Metamizole Sodium Monohydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H16 N3 O4 S . Na . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Metamizole Sodium Monohydrate, 1-[(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-methanesulfonic acid monosodium salt monohydrate, (Antipyrinylmethylamino)-methanesulfonic acid sodium salt monohydrate, [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-methanesulfonic acid sodium salt monohydrate, Dipyrone monohydrate, Metamizol monohydrate, Sodium (antipyrinylmethylamino)methanesulfonate hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1 |
| SMILES | O.[Na+].CN(CS(=O)(=O)[O-])C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | [(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)-metilamino]metanosulfonato de sodio; hidrato |
| Mostrar más |