Learn More
Monohidrato de metamizol sódico, LoGiCal
Código de producto. 30460988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460988 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460988 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0052.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metamizole Sodium Monohydrate
CAS 5907-38-0
Nombres de analitos o componentes Metamizole Sodium Monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H16 N3 O4 S . Na . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Metamizole Sodium Monohydrate, 1-[(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-methanesulfonic acid monosodium salt monohydrate, (Antipyrinylmethylamino)-methanesulfonic acid sodium salt monohydrate, [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-methanesulfonic acid sodium salt monohydrate, Dipyrone monohydrate, Metamizol monohydrate, Sodium (antipyrinylmethylamino)methanesulfonate hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES O.[Na+].CN(CS(=O)(=O)[O-])C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC [(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)-metilamino]metanosulfonato de sodio; hidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 351.35
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.0865 g/mol