Learn More
Monohidrato de metamizol sódico 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido (como ácido libre anhidro), LoGiCal
Código de producto. 30459223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30459223 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30459223 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0052.0029
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Monohidrato de metamizol sódico 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido (como ácido libre anhidro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metamizole Sodium Monohydrate
CAS 5907-38-0
Nombres de analitos o componentes Metamizole Sodium Monohydrate
Condiciones de envío Ice Pack (-20°C)
Fórmula molecular C13 H16 N3 O4 S . Na . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Metamizole Sodium Monohydrate, 1-[(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1 H-pyrazol-4-yl)methylamino]-methanesulfonic acid monosodium salt monohydrate, (Antipyrinylmethylamino)-methanesulfonic acid sodium salt monohydrate, [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1 H-pyrazol-4-yl)methylamino]-methanesulfonic acid sodium salt monohydrate, Dipyrone monohydrate, Metamizol monohydrate, Sodium (antipyrinylmethylamino)methanesulfonate hydrate
Fórmula InChI InChI=1 S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8 H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
SMILES O.[Na+].CN(CS(=O)(=O)[O-])C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC [(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)-metilamino]metanosulfonato de sodio; hidrato
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 351.35
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.0865 g/mol