Learn More
Metamizole sodium hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16432266
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16432266 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16432266
Marca: Medchem Express HYB1279
MedChemExpress Metamizole sodium hydrate is a potent analgesic drug that has been demonstrated to inhibit cyclooxygenase (COX)[1].
Metamizole sodium hydrate is a potent analgesic drug that has been demonstrated to inhibit cyclooxygenase (COX)[1].
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metamizole sodium hydrate
CAS 5907-38-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H18N3NaO5S
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (284.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (284.62 mM)
SMILES O=S(CN(C1=C(C)N(C)N(C2=CC=CC=C2)C1=O)C)(O[Na])=O.O
Peso molecular (g/mol) 351.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.35
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation