Learn More
Metamizole Magnesium Salt, TRC
Código de producto. 30006317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006317 2.5 g 2.50 g
30006172 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006317 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2256602.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63372-86-1
Fórmula molecular 2 C13 H16 N3 O4 S . Mg
Peso molecular (g/mol) 645
Sinónimo Magnesium, bis[[(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino-κN]methanesulfonato-κO]-, (T-4)- (9CI), Magnesium, bis[[(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]methanesulfonato]-, (T-4)-, Methanesulfonic acid, [(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-, magnesium complex, Magnalgin, Magnesium dipyrone, Metamizole Magnesium complex
Nombre IUPAC magnesio; [(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenil-pirazol-4-il)metilamino]metanosulfonato
SMILES [Mg+2].CN1N(C(=O)C(=C1C)CNCS(=O)(=O)[O-])c2ccccc2.CN3N(C(=O)C(=C3C)CNCS(=O)(=O)[O-])c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metamizole Magnesium Salt
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C13H17N3O4S.Mg/c2*1-10-12(8-14-9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)2)11-6-4-3-5-7-11;/h2*3-7,14H,8-9H2,1-2H3,(H,18,19,20);/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 644.1573