Learn More
Metamizol EP Impureza C (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Metamizol EP Impureza C (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylaminophenazone Hydrochloride |
| CAS | 856307-27-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Methylaminophenazone Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H15 N3 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Methylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one Hydrochloride (4-Methylaminophenazone Hydrochloride), Metamizole Sodium Monohydrate Imp. C (EP), Metamizole Imp. C (EP), 4-Methylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one Hydrochloride, Metamizole Sodium Imp. C (EP) as Hydrochloride, 4-Methylaminophenazone Hydrochloride, Metamizole Sodium Monohydrate Impurity C as Hydrochloride, Metamizole Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N3O.ClH/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,13H,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CNC1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1,5-dimetil-4-(metilamino)-2-fenilpirazol-3-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |