Learn More
Metamizol Monohidrato Sódico, TRC
Código de producto. 17950365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17950365 500 mg 500 miligramos
17944065 250 mg 250 miligramos
17940375 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17950365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM244740500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5907-38-0
Fórmula molecular C13H16N3O4S.Na.H2O
Peso molecular (g/mol) 351.35
Sinónimo Metamizole Sodium Monohydrate, 1-[(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-methanesulfonic acid monosodium salt monohydrate, (Antipyrinylmethylamino)-methanesulfonic acid sodium salt monohydrate, [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-methanesulfonic acid sodium salt monohydrate, Dipyrone monohydrate, Metamizol monohydrate, Sodium (antipyrinylmethylamino)methanesulfonate hydrate
Nombre IUPAC sodio; [(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)-metilamino]metanosulfonato; hidratar
SMILES O.[Na+].CN(CS(=O)(=O)[O-])C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metamizole Sodium Monohydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.0865
Porcentaje de pureza >95%