Learn More
Metamizol sódico monohidrato 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314988 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314988 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14942010AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metamizole Sodium Monohydrate
CAS 5907-38-0
Nombres de analitos o componentes Metamizole Sodium Monohydrate
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C13 H16 N3 O4 S . Na . H2 O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Metamizole Sodium Monohydrate, 1-[(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-methanesulfonic acid monosodium salt monohydrate, (Antipyrinylmethylamino)-methanesulfonic acid sodium salt monohydrate, [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-methanesulfonic acid sodium salt monohydrate, Dipyrone monohydrate, Metamizol monohydrate, Sodium (antipyrinylmethylamino)methanesulfonate hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
SMILES O.[Na+].CN(CS(=O)(=O)[O-])C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC [(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)-metilamino]metanosulfonato de sodio; hidrato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 351.35
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.0865 g/mol