Learn More
Metamitron, TRC
Código de producto. 30011060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011060 1 g 1 g
30003263 5 g 5 g
30003225 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011060 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2588431G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41394-05-2
Fórmula molecular C10 H10 N4 O
Peso molecular (g/mol) 202.21
Sinónimo 4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 3-Methyl-4-amino-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one, 4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-one, BAY 6676, BAY-DRW 1139, Burakomitron, DRW 1139, Gladiator, Goltix, Goltix Compact, Goltix Top, Goltix VM 90, Goltix WG, Goltix WG 70, Metafol 700SC, Metamitron, Metron 700SL, Metron Stefes
Nombre IUPAC 4-amino-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazina-5-ona
SMILES CC1=NN=C(C(=O)N1N)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metamitron
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N4O/c1-7-12-13-9(10(15)14(7)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0855