Learn More
Metamitron, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metamitron |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N4O/c1-7-12-13-9(10(15)14(7)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,11H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0855 |