Learn More
Metamidofos-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methamidophos(dimethyl)D6 |
| CAS | 1219799-41-3 |
| Fórmula molecular | C2 2H6 H2 N O2 P S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Methamidophos (dimethyl D6), Metamidophos-d6, [Amino(trideuteriomethylsulfanyl)phosphoryl]oxy-trideuterio-methane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H8NO2PS/c1-5-6(3,4)7-2/h1-2H3,(H2,3,4)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(N)SC([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | [amino(trideuteriometilsulfanil)fosforil]oxi-trideuteriometano |
| Peso molecular (g/mol) | 147.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.039 |