Learn More
Metamidófos (>90%), TRC
Código de producto. 30041040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041040 25 mg 25 miligramos
30040548 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30041040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM25884025MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10265-92-6
Fórmula molecular C2 H8 N O2 P S
Peso molecular (g/mol) 141.13
Sinónimo Methamidophos
Nombre IUPAC [amino(metilsulfanilo)fosforil]oxitometano
SMILES COP(=O)(N)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methamidophos
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H8NO2PS/c1-5-6(3,4)7-2/h1-2H3,(H2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0013