Learn More
Metam-sódico hidrato, TRC
Código de producto. 30483763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483763 1 g 1 g
30466288 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483763 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2258101G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6734-80-1
Fórmula molecular C2 H4 N S2 . Na . 2 H2 O
Peso molecular (g/mol) 165.21
Sinónimo Carbamodithioic acid, methyl-, monosodium salt, dihydrate (9CI), Carbamic acid, methyldithio-, monosodium salt, dihydrate (8CI), N 869, N-Methylaminomethanethionothiolic acid sodium salt dihydrate, Sodium N-methyldithiocarbamate dihydrate
Nombre IUPAC sodio; N-metilcarbamomodioato; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].CNC(=S)[S-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metam-sodium dihydrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5NS2.Na.2H2O/c1-3-2(4)5;;;/h1H3,(H2,3,4,5);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.9894