Learn More
Nickel Electro™ Cajas de esterilización de placas Petri de acero inoxidable Metalware Range™
Código de producto. 11894483 Tienda Nickel-Electro Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
254 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11894483 254 mm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 11894483 Supplier Nickel Electro™ Supplier No. 6501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Caja de esterilización de placas de Petri de acero inoxidable Nickel Electro™ Metalware Range™ para 10placas de Petri en un práctico portador extraíble de acero inoxidable.
  • Fabricada con acero inoxidable.
  • No magnético
  • Acabado brillante
  • Se puede esterilizar con vapor a 120 °C y soportar el calor seco temperaturas de hasta 180 °C
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Dimensiones (L x An) 254 x 115 mm
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Para transporte y esterilización
Cantidad Unidad
Peso (métrico) 0,76 kg
Longitud (métrico) 254 mm
Tipo Caja de esterilización