Learn More
Nickel Electro™ Latas de pipetas de esterilización cuadradas de acero inoxidable Metalware Range™
Código de producto. 12946986 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
70 x 70 x 210 mm
70 x 70 x 290 mm
Altura (métrico):
210 mm
290 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Altura (métrico) unitSize
12946986 70 x 70 x 210 mm 210 mm cada uno
12956986 70 x 70 x 290 mm 290 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12946986 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 6700/SS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduce el riesgo de daños a las pipetas durante el transporte y la esterilización. Las latas de esterilización cuadradas de acero inoxidable Nickel Electro™ Metalware Range™ resisten temperaturas de calor seco de hasta 180 °C y se pueden esterilizar con vapor a 120 °C.
Los recipientes comunes cuadrados para pipetas con almohadillas de caucho de silicona fundida permanente en tapas y bases reducen el riesgo de daños en pipetas durante el transporte y la esterilización.
  • Fabricado con acero inoxidable.
  • Se pueden esterilizar con vapor a 120 °C.
  • Resiste temperaturas de calor seco de hasta 180 °C.
  • El diseño de sección cuadrada permite un fácil apilamiento para un uso eficiente del espacio y evita que las latas se caigan de la mesa.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Acero inoxidable
Tipo Lata de pipeta cuadrada
Incluye Almohadillas de caucho de silicona fundida permanentes en tapas y bases
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 70 x 70 x 210 mm
Longitud (métrico) 70 mm
Anchura (métrico) 70 mm
Altura (métrico) 210 mm
Peso (métrico) 1 kg