Learn More
Estándar de metales en biodiésel: Ca, K, Mg, Na, P a 10 μg/g en Biodiésel B100, VHG™
Descripción
Estándar de metales en biodiésel: Ca, K, Mg, Na, P a 10 μg/g en Biodiésel B100
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium/Magnesium/Phosphorus/Potassium/Sodium |
| CAS | 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 9-7-7440, 7440-23-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Calcium/Magnesium/Phosphorus/Potassium/Sodium |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Solvent or Matrix | B100 Biodiesel |
| Cantidad | 100 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Calcium 10 μg/g/Magnesium 10 μg/g/Phosphorus 10 μg/g/Potassium 10 μg/g/Sodium 10 μg/g |