Learn More
Estándar de elementos metaloides/hidruros: Como, Bi, Ga, Ge, In, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl @ 100 μg/mL en HCl al 20%, HF trans., VHG™
Descripción
Estándar de elementos metaloides/hidruros: Como, Bi, Ga, Ge, In, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl @ 100 μg/mL en HCl al 20%, HF tr.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Germanium/Antimony/Thallium/Tin/Selenium/Gallium/Indium/Tellurium/Bismuth/Lead/Arsenic |
| CAS | 7440-56-4, 7440-36-0, 7440-28-0, 7440-31-5, 7782-49-2, 7440-55-3 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Germanium/Antimony/Thallium/Tin/Selenium/Gallium/Indium/Tellurium/Bismuth/Lead/Arsenic |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | HCl diluido |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Germanium 99.97 μg/mL/Antimony 99.98 μg/mL/Thallium 99.98 μg/mL/Tin 99.98 μg/mL/Selenium 99.99 μg/mL/Gallium 100 μg/mL/Indium 100 μg/mL/Tellurium 100 μg/mL/Bismuth 100.1 μg/mL/Lead 100.1 μg/mL/Arsenic 100.2 μg/mL |