Learn More
Metaldehído, TRC
Código de producto. 30464940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464940 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30464940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2255601G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metaldehyde
CAS 108-62-3
Fórmula molecular C8 H16 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Metaldehyde, 2,4,6,8-Tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane, Acetaldehyde Tetramer
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O4/c1-5-9-6(2)11-8(4)12-7(3)10-5/h5-8H,1-4H3
SMILES CC1OC(C)OC(C)OC(C)O1
Nombre IUPAC 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxocano
Peso molecular (g/mol) 176.2102
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1049
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.