Learn More
Metaldehído, TRC
Código de producto. 30133854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133854 2.5 g 2.50 g
30007589 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2255632.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-91-9
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 194.2255
SMILES CC(C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polymetaldehyde
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1154