Learn More
Metaldehído, TRC
Código de producto. 30470739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470739 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30470739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2255605G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metaldehyde
CAS 108-62-3
Fórmula molecular C8 H16 O4
Cantidad 5 g
Sinónimo Metaldehyde, 2,4,6,8-Tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane, Acetaldehyde Tetramer
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O4/c1-5-9-6(2)11-8(4)12-7(3)10-5/h5-8H,1-4H3
SMILES CC1OC(C)OC(C)OC(C)O1
Nombre IUPAC 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxocano
Peso molecular (g/mol) 176.2102
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1049