Learn More
Metaldehído-d16, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metaldehyde-d16 |
| CAS | 1219805-73-8 |
| Fórmula molecular | C8D16O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Metaldehyde D16 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O4/c1-5-9-6(2)11-8(4)12-7(3)10-5/h5-8H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(OC1([2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])OC(OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])O1)([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,4,6,8-tetradeuterio-2,4,6,8-tetrakis(trideuteriometil)-1,3,5,7-tetraoxocano |
| Peso molecular (g/mol) | 192.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.2053 |