Learn More
Metaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10637621 5 g Frasco de vidrio 5 g
10647621 250 g Frasco de plástico 250 GR
10371034 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10637621 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271860050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-62-3 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-62-3
Fórmula molecular C8H16O4
Peso molecular (g/mol) 176.21
Número MDL MFCD00071549
Clave InChI GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metaldehyde, metacetaldehyde, cekumeta, ariotox, halizan, metason, acetaldehyde, tetramer, slug-tox, corry's slug death, metaldehyd
PubChem CID 61021
ChEBI CHEBI:81931
Nombre IUPAC 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxocano
SMILES CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metaldehyde
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 246.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CHO)4
Cantidad 5 g
Beilstein 01, 602
Índice Merck 14, 5923
Información de solubilidad Solubility in water: 0.02 w/w % (20°C). Other solubilities: soluble in benzene,chloroform,sparingly soluble in alcohol,ether
Punto de sublimación 0112.0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Metaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.