Learn More
Metaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478156 250 g 250 g
11468156 50 g 50 g
11458156 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15292.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-62-3 | C8H16O4 | 176.212 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-62-3
Fórmula molecular C8H16O4
Peso molecular (g/mol) 176.212
Número MDL MFCD00071549
Clave InChI GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metaldehyde, metacetaldehyde, cekumeta, ariotox, halizan, metason, acetaldehyde, tetramer, slug-tox, corry's slug death, metaldehyd
PubChem CID 61021
ChEBI CHEBI:81931
Nombre IUPAC 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxocano
SMILES CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metaldehyde
Punto de fusión 192°C to 196°C (sublimation)
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN1332
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5923
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 98%