Learn More
Metabólito Metalaxil CGA 108906, TRC
Código de producto. 30180229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180229 50 mg 50 miligramos
30179756 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26081050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104390-56-9
Fórmula molecular C14 H17 N O6
Peso molecular (g/mol) 295.29
Sinónimo 2-[(1-Carboxyethyl)(2-methoxyacetyl)amino]-3-methylbenzoic acid, 2-[(1-Carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic Acid, Benzoic acid, 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl- (9CI), Benzoic acid, 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-, (±)-, Metalaxyl metabolite CGA 108906
Nombre IUPAC 2-[1-carboxietil-(2-metoxiacetil)amino]-3-ácido metilbenzoico
SMILES COCC(=O)N(C(C)C(=O)O)c1c(C)cccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17NO6/c1-8-5-4-6-10(14(19)20)12(8)15(9(2)13(17)18)11(16)7-21-3/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1056