Learn More
Metabolito de metalaxilo CGA 108906 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322570 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322570 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11040500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic acid
CAS 104390-56-9
Nombres de analitos o componentes 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H17 N O6
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-[(1-Carboxyethyl)(2-methoxyacetyl)amino]-3-methylbenzoic acid, 2-[(1-Carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-benzoic Acid, Benzoic acid, 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl- (9CI), Benzoic acid, 2-[(1-carboxyethyl)(methoxyacetyl)amino]-3-methyl-, (±)-
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17NO6/c1-8-5-4-6-10(14(19)20)12(8)15(9(2)13(17)18)11(16)7-21-3/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20)
SMILES COCC(=O)N(C(C)C(=O)O)c1c(C)cccc1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[1-carboxietil-(2-metoxiacetil)amino]-3-metilbenzoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 295.29
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1056 g/mol