Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metalaxyl |
| CAS | 57837-19-1 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 2947777 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 63.5°C to 72.3°C |
| Punto de ebullición | 295.9°C |
| Sinónimo | N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-DL-alanine methyl ester |
| Peso molecular (g/mol) | 279.3 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |