Learn More
Brady™ Caja de bloqueo de pared metálica
Código de producto. 15611127 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
(7) ganchos de llave
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
34,2 x 20,3 x 15,2 cm (2,5 x 8 x 7 pulg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15611127 (7) ganchos de llave 34,2 x 20,3 x 15,2 cm (2,5 x 8 x 7 pulg) cada uno
1 options
Código de producto. 15611127 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 105714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    102.75€ / paquete de 1
    Ahorro 17.25€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Desarrolle un plan de seguridad para proteger a los trabajadores y el lugar de trabajo mediante productos de bloqueo. La caja de bloqueo metálica de pared Brady™ está fabricada en acero resistente con revestimiento de pintura en polvo y ranura para
  • Para situaciones de bloqueo de grupos que impliquen un gran número de trabajadores y equipos, las cajas de seguridad pueden ofrecer una serie de ventajas sobre los pestillos
  • Reduce el número de bloqueos que se utilizan
  • Utilice la caja de bloqueo SAFETY REDBOX™ como caja de bloqueo portátil o montada.
  • El botón deslizante interno de liberación rápida permite llevar la caja de bloqueo hasta el nivel de necesidad
Especificaciones
Tipo de producto Caja de bloqueo para montaje en pared
Color Amarillo sobre rojo
Material Acero con pintura en polvo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 34,2 x 20,3 x 15,2 cm (2,5 x 8 x 7 pulg)
Texto mostrado CAJA DE BLOQUEO DE GRUPO
Altura (imperial) 7 in
Incluye (7) ganchos de llave
Longitud (imperial) 2,5 in
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 8 in