Learn More
Fisherbrand™ Soporte de alambre de cajas de guantes
Código de producto. 11885843 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11885843 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 11885843
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mantenga los guantes organizados y listos para su uso inmediato. El soporte de alambre de cajas de guantes Fisherbrand™ puede liberar espacio en la mesa de trabajo si se monta en la pared para facilitar la dispensación.
  • Las gradillas de alambre de cable de acero con revestimiento epoxi son una solución económica.
  • Todos los soportes aceptan la mayoría de marcas de cajas
  • Tornillos de montaje incluidos
Especificaciones
Tipo de producto Soporte para cajas de guantes
Color Blanco
Fondo (métrico) 108 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 108 x 140 x 209 mm
Anchura (métrico) 140 mm
Altura (métrico) 209 mm
Admite Guantes
Material Acero con revestimiento de epoxi
Mounting Montaje en pared
No. of Compartments 1
Product Style Carga superior
Capacidad 1 caja
Cantidad 1 unidad