Learn More
Astell Scientific™ Secador de vidrio Nelldorn
Código de producto. 12753015
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
430 mm
Anchura (métrico):
490 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
12753015 430 mm 490 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12753015 Proveedor Astell Scientific™ N.º de proveedor DCU012
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Un método económico y eficaz de secado y almacenamiento para la mayoría de recipientes e instrumental de vidrio y de plástico
  • La unidad se puede utilizar para la mayoría de los tipos de recipientes dispensadores, lo que incluye los de plástico.
  • El equipo se puede dejar en la gradilla hasta que se seque completamente.
  • Capaz de admitir hasta 60 artículos con tiempos de secado de 15 a 20 minutos
  • Montaje en pared o independiente
  • Controlado termoestáticamente
  • Económico, rápido y eficaz
  • Incluye un temporizador de 120 minutos variable.
  • Se aplica un gran volumen de aire sobre los elementos calefactores controlados y se fuerza que dicho aire pase a través de cada tubo de secado.
  • El flujo rápido de aire seca el vidrio o el plástico rápidamente y sin daños en el aparato.
  • Muy bajo consumo de energía
  • El diseño escalonado permite la retirada de cualquier artículo sin que esto afecte al resto de la carga y facilita el deslizamiento del agua por la parte delantera de la unidad donde un pequeño el tubo de drenaje impide que se acumule en la base.
  • La entrada de aire está empotrada en la parte posterior de la unidad para permitir el montaje en la pared o sobre una mesa.
  • Equipado con 60 tubos de secado de nailon rígidos resistentes a las manchas con un temporizador ajustable que se puede preajustar para que se apague a la hora que desee.
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla de secado
Para utilizar con (aplicación) Puede albergar 30 tubos de 75 mm, 13 tubos de 100 mm, 9 tubos de 40 mm y 8 tubos de 152 mm
Incluye Temporizador de 120 minutos variable
Altura (métrico) 430 mm
Anchura (métrico) 490 mm
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz