Learn More
Sampling Systems™ Cucharas detectables de metal
Código de producto. 17504716 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17504716 10 mL paquete de 4
1 options
Código de producto. 17504716 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor M1006B10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cucharas detectables de metal tienen un diseño robusto y esto significa que se pueden usar repetidamente; sin embargo, para aplicaciones exigentes, se pueden usar como una cuchara de un solo uso.
  • Nuestras cucharas detectables de metal están hechas de polipropileno (PP) apto para uso alimentario.
  • Se mezcla un relleno especial de calidad alimentaria con el PP y esto hace que el producto final sea tanto detectable como visible por rayos X.
  • Todos los productos de esta gama de metales detectables se moldean y empaquetan en una sala limpia.
  • Esto garantiza la limpieza del producto.
  • Simplemente desenróllelos y utilícelos.
  • Son ideales para usar con polvos, gránulos, líquidos y pastas.
  • La gama se puede limpiar fácilmente después de su uso.
  • No hay espacios muertos o grietas que puedan conducir a trampas de bacterias.
  • Fabricados con HDPE o PP de alta calidad.
  • Cumple con los últimos requisitos alimentarios y de la FDA de la UE.
  • Solo una pequeña parte de la gama de productos detectables de metal.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 mL
Color Azul