Learn More
Pacific Handy Cutter Cortador de seguridad con detección de metales
Código de producto. 17798967
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17798967 Azul paquete de 50
1 options
Código de producto. 17798967 Proveedor Pacific Handy Cutter N.º de proveedor DFC364MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    513.33€
    422.41€ / paquete de 50
    Ahorro 90.92€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
El DFC364MD es un cortador de seguridad con detección de metales y una hoja oculta. Ofrece el más alto nivel de seguridad y, por lo tanto, protege a las personas y los bienes al mismo tiempo.
  • Ideal para su uso en áreas donde la detectabilidad de metales es importante, por ejemplo, en las industrias alimentaria, química o farmacéutica.
  • Nuestro especialista en películas, especialmente adecuado para perforar debido a su larga nariz.
  • Diseñado para láminas de cualquier tipo, cinta adhesiva, bandas y correas.
  • El divisor de cinta integrado protege la hoja de cuchilla.
  • Producto desechable.
  • Con un práctico ojal para atar o colgar el cordón.
Especificaciones
Tipo de producto Cuchilla detectable de metal
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Color Azul