Learn More
Sampling Systems™ Frascos detectables de metal
Código de producto. 17534726 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17534726 250 mL paquete de 4
17544726 500 mL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17534726 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor M1047B250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos detectables de metal están fabricados con productos de calidad alimentaria y PP compatibles con la UE. El diseño resistente significa que son ideales para polvos y la mayoría de aplicaciones líquidas. Los tornillos de la tapa proporcionan una
  • Nuestras bañeras detectables de metal son ideales para su uso en la fabricación de empresas alimentarias y en la industria general.
  • Los frascos tienen una abertura ancha, por lo que son ideales para su uso con polvos.
  • La gama se fabrica a partir de un grado especial de polipropileno detectable de metal (PP).
  • El polipropileno proporciona una resistencia química muy buena.
  • Toda la gama se fabrica en condiciones de sala limpia y se envasa en una sala limpia ISO Clase 7 (10 000).
  • Esto garantiza la limpieza del producto.
  • El diseño resistente significa que se pueden utilizar durante años y años o como un producto de un solo uso directamente de la bolsa.
  • Simplemente desenróllelos y utilícelos.
  • Son ideales para su uso con polvos, gránulos y pastas.
  • El color azul significa que se pueden ver fácilmente si se dejan en el material.
  • Los recipientes están disponibles en tamaños de 250 ml y 500 ml.
  • Los recipientes son herméticos al polvo y las salpicaduras.
  • Fabricados con HDPE o PP de alta calidad.
  • Cumple con los requisitos alimentarios más recientes de la FDA y la UE.
  • El volumen de 250 ml es el tamaño estándar.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Azul