Learn More
Edulab Cubos de densidad de metal - Juego de 7
Código de producto. 30280279
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cubos de densidad
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
30280279 Cubos de densidad 1 set
1 options
Código de producto. 30280279 Proveedor Edulab N.º de proveedor VTN12302208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.20€
    37.79€ / 1 sets
    Ahorro 0.41€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Un juego completo de siete cubos de metal etiquetados, ideales para demostraciones en el aula e investigaciones de densidad.
  • Incluye siete cubos de metal etiquetados hechos de latón, plomo, zinc, cobre, aluminio, hierro y estaño.
  • Diseñado para experimentos prácticos en el aula que exploran la densidad y las propiedades de los materiales.
  • Cada cubo proporciona resultados consistentes en condiciones estándar de temperatura y presión.
  • Ayuda a los estudiantes a comprender cómo se relaciona la densidad con la masa y el volumen en aplicaciones prácticas.
  • Se suministra en un estuche de almacenamiento de plástico duradero para organización y protección.
  • Ideal para lecciones de física para comparar densidades predecibles entre diferentes metales.
Especificaciones
Grado 9+
Formato Ajustar
Tipo de producto Cubos de densidad
Idiomas Español
Subject Física
Cumplimiento de la Proposición 65: sobre productos combinados de cáncer reproductivo