Learn More
Norma de aditivos metálicos, MA6: B, Ba, Ca, Mg, P, Zn a 900 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Código de producto. 17972636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
200 g
Tamaño de la unidad:
100 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17972636 200 g 200 g
17964216 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17972636 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGMA6900200G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Norma de aditivos metálicos, MA6: B, Ba, Ca, Mg, P, Zn a 900 μg/g en aceite de hidrocarburo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium/Boron/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6
Métodos ICP/XRF/RDE
Nombres de analitos o componentes Barium/Boron/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Aceite de hidrocarburos de 75 cSt
Cantidad 200 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 900 μg/g/Boron 900 μg/g/Calcium 900 μg/g/Magnesium 900 μg/g/Phosphorus 900 μg/g/Zinc 900 μg/g