Learn More
Norma de aditivos metálicos, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn a 900 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Código de producto. 17970486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
200 g
400 g
Tamaño de la unidad:
100 g
200 g
400 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17970486 50 g 50 g
17964396 100 g 100 g
17914316 400 g 400 g
17972836 200 g 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17970486 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGMA590050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Norma de aditivos metálicos, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn a 900 μg/g en aceite de hidrocarburo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphorus/Magnesium/Calcium/Barium/Zinc
CAS 7723-14-0, 7439-95-4, 7440-70-2, 7440-39-3, 7440-66-6
Métodos ICP/XRF/RDE
Nombres de analitos o componentes Phosphorus/Magnesium/Calcium/Barium/Zinc
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Aceite de hidrocarburos de 75 cSt
Cantidad 50 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 896.9 μg/g/Magnesium 897.4 μg/g/Calcium 897.9 μg/g/Barium 898.5 μg/g/Zinc 898.7 μg/g