Learn More
Metal Additives Standard, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Descripción
Metal Additives Standard, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Métodos | ICP/XRF/RDE |
| Nombres de analitos o componentes | Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | 75 cSt Hydrocarbon Oil |
| Cantidad | 100 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 5000 μg/g/Calcium 5000 μg/g/Magnesium 5000 μg/g/Phosphorus 5000 μg/g/Zinc 5000 μg/g |