Learn More
Norma de aditivos metálicos, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn a 3000 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Descripción
Norma de aditivos metálicos, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn a 3000 μg/g en aceite de hidrocarburo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Métodos | ICP/XRF/RDE |
| Nombres de analitos o componentes | Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Aceite de hidrocarburos de 75 cSt |
| Cantidad | 50 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 3000 μg/g/Calcium 3000 μg/g/Magnesium 3000 μg/g/Phosphorus 3000 μg/g/Zinc 3000 μg/g |