Learn More
Norma de aditivos metálicos, MA3: Aproximadamente @ 5000; P, Zn a 1600 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Descripción
Norma de aditivos metálicos, MA3: Aproximadamente @ 5000; P, Zn a 1600 μg/g en aceite de hidrocarburo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phosphorus/Zinc/Calcium |
| CAS | 7723-14-0, 7440-66-6, 7440-70-2 |
| Métodos | ICP/XRF/RDE |
| Nombres de analitos o componentes | Phosphorus/Zinc/Calcium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Aceite de hidrocarburos de 75 cSt |
| Cantidad | 200 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Phosphorus 1600 μg/g/Zinc 1600 μg/g/Calcium 5000 μg/g |