Learn More
Metahexamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metahexamide |
| CAS | 565-33-3 |
| Fórmula molecular | C14 H21 N3 O3 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide, 3-amino-N-[(cyclohexylamino)carbonyl]-4-methyl-, Urea, 1-cyclohexyl-3-(4-methylmetanilyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Amino-N-[(cyclohexylamino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide, 1-(3-Amino-p-tolylsulfonyl)-3-cyclohexylurea, 3-Amino-4-methylbenzenesulfonylcyclohexylurea, Euglycin, Glyhexylamide, Glyhexylamine isodiane, Melanex, Metahexamide, Methahexamide, Methexamide, N-Cyclohexyl-N'-(3-amino-4-methylbenzenesulfonyl)urea, S 1600, WP 40 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-10-7-8-12(9-13(10)15)21(19,20)17-14(18)16-11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11H,2-6,15H2,1H3,(H2,16,17,18) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1N)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-amino-4-metilfenil)sulfonil-3-ciclohexilurea |
| Peso molecular (g/mol) | 311.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.1304 |