Learn More
Metaflumizone, TRC
Código de producto. 17983945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17983945 100 mg 100 miligramos
17942895 50 mg 50 miligramos
17914125 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17983945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM225825100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139968-49-3
Fórmula molecular C24 H16 F6 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 506.4
Sinónimo 2-[2-(4-Cyanophenyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]hydrazinecarboxamide, Altrevin, Alverde, BAS 320, BAS 32001, BAS 320021, BAS 3201, BAS 320I, BASF 320, Metaflumizone, NNI 0250
Nombre IUPAC 1-[[2-(4-cianofenilo)-1-[3-(trifluorometil)fenil]etilideno]amino]-3-[4-(trifluorometoxi)fenil]urea
SMILES FC(F)(F)Oc1ccc(NC(=O)NN=C(Cc2ccc(cc2)C#N)c3cccc(c3)C(F)(F)F)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metaflumizone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H16F6N4O2/c25-23(26,27)18-3-1-2-17(13-18)21(12-15-4-6-16(14-31)7-5-15)33-34-22(35)32-19-8-10-20(11-9-19)36-24(28,29)30/h1-11,13H,12H2,(H2,32,34,35)
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.1177