Learn More
Metaflumizone, MedChemExpress
Código de producto. 16481616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481616 500 mg 500 miligramos
16445646 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY116448
MedChemExpress Metaflumizone is a semicarbazone insecticide, acts as a potent sodium channel blocker.
Metaflumizone is a semicarbazone insecticide, acts as a potent sodium channel blocker.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metaflumizone
CAS 139968-49-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H16F6N4O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo BAS-320I
Información de solubilidad DMSO : 300 mg/mL (592.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)C1=CC(/C(CC2=CC=C(C=C2)C#N)=N\NC(NC3=CC=C(C=C3)OC(F)(F)F)=O)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 506.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.4
Porcentaje de pureza 95.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation