Learn More
Metaflumizona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309614 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309614 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14918500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metaflumizone
CAS 139968-49-3
Nombres de analitos o componentes Metaflumizone
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C24 H16 F6 N4 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C24H16F6N4O2/c25-23(26,27)18-3-1-2-17(13-18)21(12-15-4-6-16(14-31)7-5-15)33-34-22(35)32-19-8-10-20(11-9-19)36-24(28,29)30/h1-11,13H,12H2,(H2,32,34,35)/b33-21+
SMILES FC(F)(F)Oc1ccc(NC(=O)N\N=C(/Cc2ccc(cc2)C#N)\c3cccc(c3)C(F)(F)F)cc1
Nombre IUPAC 1-[(E)-[2-(4-cianofenil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]etiliden]amino]-3-[4-(trifluorometoxi)fenil]urea
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 506.4
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.1177 g/mol