Learn More
Metadoxina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metadoxine |
| CAS | 74536-44-0 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N O3 . C5 H7 N O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | L-Proline, 5-oxo-, compd. with 5-hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol (1:1), 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-, compd. with 5-oxo-L-proline (1:1), Alcoliv, Metadoxil, Metadoxine, Metasin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO3.C5H7NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h2,10-12H,3-4H2,1H3;3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t;3-/m.0/s1 |
| SMILES | Cc1ncc(CO)c(CO)c1O.OC(=O)[C@@H]2CCC(=O)N2 |
| Nombre IUPAC | ácido 4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridin-3-ol;(2S)-5-oxopirrolidin-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 298.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.1165 |