Learn More
Metadoxine, MedChemExpress
Código de producto. 16434637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16434637 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16434637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1898
MedChemExpress Metadoxine blocks adipocyte differentiation in association with inhibition of the protein kinase A-cAMP response element binding protein (PKA-CREB) pathway.
Metadoxine blocks adipocyte differentiation in association with inhibition of the protein kinase A-cAMP response element binding protein (PKA-CREB) pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metadoxine
CAS 74536-44-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H18N2O6
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 155 mg/mL (519.63 mM)
SMILES O=C(O)[C@H](CC1)NC1=O.OCC2=C(CO)C(O)=C(C)N=C2
Peso molecular (g/mol) 298.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.29
Porcentaje de pureza 99.38%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism