Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de metaciclina, 98 %, patrón secundario
Código de producto. 10308790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10308790 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
1 options
Código de producto. 10308790 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 303861000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metacycline hydrochloride
Nombre de nota 98%
CAS 3963-95-9
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C22H22N2O8·HCl
Número MDL MFCD04972012
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15, 6015
Sinónimo methacycline hydrochloride, methacycline hcl, adriamicina, ciclobiotic, germiciclin, rondomycin, metadomus, metacycline hydrochloride, globociclina, metilenbiotic
Clave InChI VXPSARQTYDZXAO-CCHMMTNSSA-N
SMILES CN(C)C1C2C(C3C(=C)C4=C(C(=CC=C4)O)C(=C3C(=O)C2(C(=C(C1=O)C(=O)N)O)O)O)O.Cl
Nombre IUPAC (4S,4aR,5S,5aR,12aR)-4-(dimetilamino)-1,5,10,11,12a-pentahidroxi-6-metilideno-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 478.9
PubChem CID 54685047
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.9
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino