Learn More
Metacresol (3-metilfenol), Mikromol™
Código de producto. 18060560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18060560 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18060560 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1132.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Metacresol (3-metilfenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylphenol (m-Cresol)
CAS 108-39-4
Nombres de analitos o componentes 3-Methylphenol (m-Cresol)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Metacresol, 3-Methylphenol, Amylmetacresol Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
SMILES Cc1cccc(O)c1
Nombre IUPAC 3-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 108.14
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 108,0575 g/mol