Learn More
Metacresol (3-metilfenol), LoGiCal
Código de producto. 30464042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464042 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464042 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1132.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylphenol (m-Cresol)
CAS 108-39-4
Nombres de analitos o componentes 3-Methylphenol (m-Cresol)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Metacresol, 3-Methylphenol, Amylmetacresol Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cc1cccc(O)c1
Nombre IUPAC 3-metilfenol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 108.14
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 108,0575 g/mol